Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,2-Dichlor-6-fluortoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichlor-6-fluortoluol 97%
α,2-Dichlor-6-fluortoluol


Formel: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.02 g/mol
Siedepunkt: 208…210 °C
Melting Pt: 7
Dichte: 1.401 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000896
CAS-Nummer: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge