3,5-Difluoro-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1973-1G
APOSPC1973-1GEA 197 EUR InStock
APOSPC1973-1G
3,5-Difluoro-2-hydrazinopyridine
3,5-Difluoro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅F₂N₃
MW: 145.11 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09998072
CAS-Nummer: 851179-06-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge