Silver(I) pentafluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1983-5G
APOSPC1983-5GEA 143 EUR InStock
APOSPC1983-5G
Silver(I) pentafluoropropanoate
Silver(I) pentafluoropropanoate
Formel: C₃F₅O₂·Ag
Melting Pt: 242…244 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013251
CAS-Nummer: 509-09-1
EINECS: 208-093-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge