Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200013-1G
APOSPC200013-1GEA 1020 EUR InStock
APOSPC200013-1G
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Melting Pt: 47…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22573527
CAS-Nummer: 1407516-45-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge