N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200029-500MG
APOSPC200029-500MGEA 242 EUR InStock
APOSPC200029-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formel: C₁₀H₈F₃N₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179648
CAS-Nummer: 3832-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge