Methyl-3-cyan-5-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200038-1G
APOSPC200038-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC200038-1G
Methyl-3-cyan-5-fluorbenzoat
Methyl-3-cyan-5-fluorbenzoat
Formel: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08688582
CAS-Nummer: 886732-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge