3-Amino-4-fluor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200069-5G
APOSPC200069-5GEA 144 EUR InStock
APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluor-1H-indazol
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₆FN₃
Melting Pt: 172…174 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00119934
CAS-Nummer: 404827-78-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge