(3-Fluor-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200084-1G
APOSPC200084-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC200084-1G
(3-Fluor-2-pyridinyl)methanol
(3-Fluor-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Siedepunkt: 50…52 °C/1,3mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025826
CAS-Nummer: 31181-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge