4-Fluoro-7-nitro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200113-1G
APOSPC200113-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC200113-1G
4-Fluoro-7-nitro-1H-indazole
4-Fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄FN₃O₂
Melting Pt: 190…192 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787365
CAS-Nummer: 866144-02-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge