Methyl 3-bromo-5-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-4-(trimethylsilyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200118-100MG
APOSPC200118-100MGEA 205 EUR InStock
APOSPC200118-100MG
Methyl 3-bromo-5-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-4-(trimethylsilyl)benzoate
Methyl 3-bromo-5-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-4-(trimethylsilyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₄BrF₃O₅SSi
MW: 435.286 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25948969
CAS-Nummer: 1242069-32-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge