Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200120-100MG
APOSPC200120-100MGEA 205 EUR InStock
APOSPC200120-100MG
Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₄BrF₃O₅SSi
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25948970
CAS-Nummer: 1242069-33-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge