Kalium(4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200137-1G PC200137-500MG PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA 52.6 EUR InStock
APOSPC200137-1G APOSPC200137-500MG APOSPC200137-5G
Kalium(4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800742
CAS-Nummer: 1314957-11-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge