3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200149-25G PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA 104 EUR InStock
APOSPC200149-25G APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091399
CAS-Nummer: 406933-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge