6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200162-1G
APOSPC200162-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC200162-1G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂·H₂O
Melting Pt: 238…239 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258865
CAS-Nummer: 1018828-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge