tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200251-500MG
APOSPC200251-500MGEA 242 EUR InStock
APOSPC200251-500MG
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃O₂
Melting Pt: 170…172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044975
CAS-Nummer: 1022931-73-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge