2-{3-[2-Amino-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-2-propynyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200309-500MG
APOSPC200309-500MGEA 524 EUR InStock
APOSPC200309-500MG
2-{3-[2-Amino-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-2-propynyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-{3-[2-Amino-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-2-propynyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₇H₁₀F₃N₃O₂
Melting Pt: 186…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14584841
CAS-Nummer: 1221792-28-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge