2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200329-500MG
APOSPC200329-500MGEA 171 EUR InStock
APOSPC200329-500MG
2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁FN₂
Melting Pt: 63…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03619668
CAS-Nummer: 121071-28-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge