4-(4-Ethyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200336-500MG
APOSPC200336-500MGEA 184 EUR InStock
APOSPC200336-500MG
4-(4-Ethyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-fluoroaniline
4-(4-Ethyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-fluoroaniline
Formel: C₁₀H₁₁FN₄
Melting Pt: 58…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20921593
CAS-Nummer: 1276538-16-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge