Methyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200431-1G
APOSPC200431-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC200431-1G
Methyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Methyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297.229 g/mol
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27957294
CAS-Nummer: 869109-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge