4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200440-25G
APOSPC200440-25GEA 148 EUR InStock
APOSPC200440-25G
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16996321
CAS-Nummer: 870238-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge