2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200446-1G
APOSPC200446-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC200446-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Siedepunkt: 81…83 °C (26 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18909427
CAS-Nummer: 1221171-70-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge