1-[5-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200448-1G
APOSPC200448-1GEA 529 EUR InStock
APOSPC200448-1G
1-[5-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[5-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₂ClF₂N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27957335
CAS-Nummer: 1565827-81-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge