5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200456-1G
APOSPC200456-1GEA 684 EUR InStock
APOSPC200456-1G
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₇H₇F₃N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973473
CAS-Nummer: 168465-05-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge