3-[1-(3-Fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1,2,4-oxadiazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200466-1G
APOSPC200466-1GEA 780 EUR InStock
APOSPC200466-1G
3-[1-(3-Fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1,2,4-oxadiazole-5-carbohydrazide
3-[1-(3-Fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1,2,4-oxadiazole-5-carbohydrazide
Formel: C₁₁H₈FN₇O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17780208
CAS-Nummer: 1255783-18-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge