1-(4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl)piperidine-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200472-1G
APOSPC200472-1GEA 780 EUR InStock
APOSPC200472-1G
1-(4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl)piperidine-4-carbohydrazide
1-(4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl)piperidine-4-carbohydrazide
Formel: C₁₃H₁₄ClF₂N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01843368
CAS-Nummer: 388094-06-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge