1-{[1-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200481-1G
APOSPC200481-1GEA 780 EUR InStock
APOSPC200481-1G
1-{[1-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
1-{[1-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈Cl₂FN₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28023524
CAS-Nummer: 1338692-39-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge