Dimethyl-1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200483-1G
APOSPC200483-1GEA 780 EUR InStock
APOSPC200483-1G
Dimethyl-1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Dimethyl-1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Formel: C₁₄H₁₂FN₃O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28023528
CAS-Nummer: 1610377-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge