5-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200494-500MG
APOSPC200494-500MGEA 560 EUR InStock
APOSPC200494-500MG
5-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
5-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆BrFN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261267
CAS-Nummer: 845306-17-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge