[3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200510-250MG
APOSPC200510-250MGEA 116 EUR InStock
APOSPC200510-250MG
[3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methanol 97%
[3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10008830
CAS-Nummer: 1018297-63-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge