3-(4-Bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200553-1G
APOSPC200553-1GEA 669 EUR InStock
APOSPC200553-1G
3-(4-Bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₅BrF₃NO₃
MW: 336.062 g/mol
Melting Pt: 145…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12196379
CAS-Nummer: 1159978-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge