5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201071-100MG PC201071-1G PC201071-250MG
APOSPC201071-100MGEA 61.1 EUR InStock
APOSPC201071-100MG APOSPC201071-1G APOSPC201071-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20275098
CAS-Nummer: 1214342-70-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge