(5-Fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201084-250MG
APOSPC201084-250MGEA 143 EUR InStock
APOSPC201084-250MG
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95+%
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₆H₇FN₂·ClH
MW: 162.593 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505886
CAS-Nummer: 1228788-32-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge