(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201117-1G
APOSPC201117-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC201117-1G
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol 98%
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100723
CAS-Nummer: 131747-53-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge