2-Chloro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201170-250MG
APOSPC201170-250MGEA 78.3 EUR InStock
APOSPC201170-250MG
2-Chloro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide 98%
2-Chloro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Formel: C₄H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03984449
CAS-Nummer: 170655-44-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge