5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC201197-250MG
APOSPC201197-250MGEA 252 EUR InStock
APOSPC201197-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861552
CAS-Nummer: 1074764-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge