4-Fluor-1H-indazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC201232-1G
APOSPC201232-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC201232-1G
4-Fluor-1H-indazol 95+%
4-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
Melting Pt: 132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371561
CAS-Nummer: 341-23-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge