5-Chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201276-1G
APOSPC201276-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC201276-1G
5-Chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
5-Chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅ClF₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827692
CAS-Nummer: 660845-30-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge