6-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201282-250MG
APOSPC201282-250MGEA 130 EUR InStock
APOSPC201282-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine 97%
6-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
Formel: C₅H₄F₃N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697803
CAS-Nummer: 69816-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge