1-(4-Amino-3-fluorophenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201298-5G
APOSPC201298-5GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC201298-5G
1-(4-Amino-3-fluorophenyl)ethanone 98%
1-(4-Amino-3-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032124
CAS-Nummer: 73792-22-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge