4-Ethyl-2-fluoroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC201315-100MG
APOSPC201315-100MGEA 110 EUR InStock
APOSPC201315-100MG
4-Ethyl-2-fluoroaniline 95+%
4-Ethyl-2-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22480900
CAS-Nummer: 821791-69-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge