Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Amino-2-(trifluormethoxy)benzotrifluorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC2034-1G PC2034-250MG PC2034-5G PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA 197 EUR InStock
APOSPC2034-1G APOSPC2034-250MG APOSPC2034-5G APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluormethoxy)benzotrifluorid 98%
5-Amino-2-(trifluormethoxy)benzotrifluorid


Formel: C₈H₅F₆NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972664
CAS-Nummer: 104678-68-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge