Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)fluorid, wasserfrei 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 168 EUR InStock
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II)fluorid, wasserfrei 99%
Cobalt(II)fluorid


Formel: CoF₂
MW: 96.93 g/mol
Siedepunkt: 1400 °C
Melting Pt: 1200 °C
Dichte: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010941
CAS-Nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 13,02465
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge