Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(1+)trifluormethanthiolat  95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC2096G-1G PC2096G-250MG PC2096G-5G
APOSPC2096G-1GEA 313 EUR InStock
APOSPC2096G-1G APOSPC2096G-250MG APOSPC2096G-5G
Kupfer(1+)trifluormethanthiolat  95%
Copper(I) trifluoromethanethiolate


Formel: CCuF₃S
MW: 164.61 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059046
CAS-Nummer: 3872-23-9
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge