N-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)-4-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210004-1G
APOSPC210004-1GEA 423 EUR InStock
APOSPC210004-1G
N-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)-4-nitrobenzamide
N-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)-4-nitrobenzamide
Formel: C₁₅H₁₁ClF₃N₃O₄
MW: 389.72 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28023539
CAS-Nummer: 1610047-56-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge