2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC210005-1G
APOSPC210005-1GEA 423 EUR InStock
APOSPC210005-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18250485
CAS-Nummer: 1248393-79-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge