1-(4-Nitrophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210006-1G
APOSPC210006-1GEA 562 EUR InStock
APOSPC210006-1G
1-(4-Nitrophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(4-Nitrophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₆F₃N₃O₂
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28023542
CAS-Nummer: 1393125-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge