(3S,4R)-tert-Butyl-3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥ ee 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210011-500MG
APOSPC210011-500MGEA 336 EUR InStock
APOSPC210011-500MG
(3S,4R)-tert-Butyl-3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥ ee 98%
(3S,4R)-tert-Butyl-3-fluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈FNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18632748
CAS-Nummer: 1174020-40-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge