4-Fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210017-5G
APOSPC210017-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC210017-5G
4-Fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
4-Fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₁H₁₄BFO₂
MW: 208.04 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663850
CAS-Nummer: 225916-39-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge