N-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210037-500MG
APOSPC210037-500MGEA 782 EUR InStock
APOSPC210037-500MG
N-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel: C₉H₇BrF₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28101534
CAS-Nummer: 870838-52-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge