N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210050-1G
APOSPC210050-1GEA 780 EUR InStock
APOSPC210050-1G
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Formel: C₁₃H₁₁FN₄O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18804108
CAS-Nummer: 1291487-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge